Läs mer
3-[(1RS)-1-Carboxyethyl]benzoic Acid, Mikromol™
Beskrivning
3-[(1RS)-1-Carboxyethyl]benzoic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[(1RS)-1-Carboxyethyl]benzoic Acid |
| CAS | 68432-95-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-[(1RS)-1-Carboxyethyl]benzoic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H10 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Ketoprofen Imp. C (EP), Ketoprofen USP Related Compound C, Ketoprofen USP RC C, 3-[(1RS)-1-Carboxyethyl]benzoic Acid, Ketoprofen Related Compound C, Ketoprofen Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O4/c1-6(9(11)12)7-3-2-4-8(5-7)10(13)14/h2-6H,1H3,(H,11,12)(H,13,14) |
| LEDER | CC(C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-(1-carboxyethyl)benzoic acid |
| Visa mer |