Läs mer
3-[(1RS)-1-(Methylamino)etyl]fenyl N-Etyl-N-metylkarbamat, Mikromol™
Produktkod. 30040812
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30040812 100 mg
1 options
Produktkod. 30040812 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1497.120100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
3-[(1RS)-1-(Metylamino)etyl]fenyl N-Etyl-N-metylkarbamat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[1-(Methylamino)ethyl]phenyl N-ethyl-N-methylcarbamate
CAS 948051-93-2
Analyt- eller komponentnamn 3-[1-(Methylamino)ethyl]phenyl N-ethyl-N-methylcarbamate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H20 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
LEDER CCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)C(C)NC
Molekylvikt (g/mol) 236.31