Läs mer
3-[(1RS)-5-Bromo-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-1-yl]-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrobromide, Mikromol™
Beskrivning
3-[(1RS)-5-Bromo-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-1-yl]-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrobromide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4'-fluorophenyl)-1-(3-dimethylaminopropyl)-5-bromophthalane hydrobromide |
| CAS | 479065-02-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-(4'-fluorophenyl)-1-(3-dimethylaminopropyl)-5-bromophthalane hydrobromide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H21 Br F N O . Br H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1-Isobenzofuranpropanamine, 5-bromo-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-N,N-dimethyl-, hydrobromide (1:1), 1-Isobenzofuranpropanamine, 5-bromo-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-N,N-dimethyl-, hydrobromide (9CI), 5-Bromo-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-N,N-dimethyl-1-isobenzofuranpropanamine hydrobromide, Citalopram RC H (USP), Citalopram Related Compound H as Hydrobromide, Citalopram Hydrobromide Impurity F as Hydrobromide, Citalopram Impurity F as Hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21BrFNO.BrH/c1-22(2)11-3-10-19(15-4-7-17(21)8-5-15)18-9-6-16(20)12-14(18)13-23-19;/h4-9,12H,3,10-11,13H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Br.CN(C)CCCC1(OCc2cc(Br)ccc12)c3ccc(F)cc3 |
| IUPAC-namn | 3-[5-bromo-1-(4-fluorophenyl)-3H-2-benzofuran-1-yl]-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrobromide |
| Visa mer |