missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-[(1RS)-5-Chloro-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-1-yl]-N,N-dimethylpropan-1-amine Oxalate, Mikromol™
Beskrivning
3-[(1RS)-5-Chloro-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-1-yl]-N,N-dimethylpropan-1-amine Oxalate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[(1RS)-5-Chloro-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-1-yl]-N,N-dimethylpropan-1-amine Oxalate |
| CAS | 1329612-81-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-[(1RS)-5-Chloro-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-1-yl]-N,N-dimethylpropan-1-amine Oxalate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H21 Cl F N O . C2 H2 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Citalopram Hydrobromide Imp. E (EP), Citalopram Imp. E (EP), Citalopram USP Related Compound G, Citalopram USP RC G, 3-[(1RS)-5-Chloro-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-1-yl]-N,N-dimethylpropan-1-amine Oxalate, Citalopram Hydrobromide Imp. E (EP) as Oxalate, Citalopram Related Compound G as Oxalate, Citalopram Hydrobromide Impurity E as Oxalate, Citalopram Impurity E as Oxalate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O3S.ClH/c1-4-5-13-6-9(15)14-10-8(2)7-18-11(10)12(16)17-3;/h7,13H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15);1H |
| LEDER | CN(C)CCCC1(OCc2cc(Cl)ccc12)c3ccc(F)cc3.OC(=O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-[5-chloro-1-(4-fluorophenyl)-3H-2-benzofuran-1-yl]-N,N-dimethylpropan-1-amine;oxalic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?