Läs mer
3-[(1S)-1-(Dimetylamino)etyl]fenylfenyl Dietylkarbamat, Mikromol™
Produktkod. 30049216
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30049216 100 mg
1 options
Produktkod. 30049216 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1497.160100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
3-[(1S)-1-(Dimetylamino)etyl]fenyl dietylkarbamat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Diethylcarbamate
CAS 1230021-34-7
Analyt- eller komponentnamn 3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Diethylcarbamate
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C15 H24 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Carbamic acid, N,N-diethyl-, 3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester
InChI formel InChI=1S/C15H24N2O2/c1-6-17(7-2)15(18)19-14-10-8-9-13(11-14)12(3)16(4)5/h8-12H,6-7H2,1-5H3/t12-/m0/s1
LEDER CCN(CC)C(=O)Oc1cccc(c1)[C@H](C)N(C)C
IUPAC-namn [3-[(1S)-1-(dimetylamino)etyl] fenyl] N,N-dietylkarbamat
Molekylvikt (g/mol) 264.3633
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 264,1838 g/mol