missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-[(1S)-1-(Methylamino)ethyl]phenyl N-Ethyl-N-methylcarbamate, Mikromol
Beskrivning
3-[(1S)-1-(Methylamino)ethyl]phenyl N-Ethyl-N-methylcarbamate, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[(1S)-1-(Methylamino)ethyl]phenyl N-Ethyl-N-methylcarbamate |
| CAS | 923035-05-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-[(1S)-1-(Methylamino)ethyl]phenyl N-Ethyl-N-methylcarbamate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H20 N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Namino-Desmethyl Rivastigmine, Carbamic acid, N-ethyl-N-methyl-, 3-[(1S)-1-(methylamino)ethyl]phenyl ester, Rivastigmine Tartrate Imp E (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N2O2/c1-5-15(4)13(16)17-12-8-6-7-11(9-12)10(2)14-3/h6-10,14H,5H2,1-4H3/t10-/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[C@H](C)NC |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?