Läs mer
3-(2,2,3-trimetylnorborn-5-yl)cyklohexylakrylat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15407255
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15407255 25 g 25g
15462717 5 g 5g
15417255 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15407255 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046539.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 903876-45-9 | C19H30O2 | 290.45 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 903876-45-9
Molekylformel C19H30O2
Molekylvikt (g/mol) 290.45
MDL-nummer MFCD22380703
InChI-nyckel CDBRNGRSVNBVLJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-5,5,6-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-yl cyclohexyl prop-2-enoate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3- (2,2,3-Trimethylnorborn-5-yl)cyclohexyl acrylate
Färg Brun
Flampunkt >149°C (300°F)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 290.45
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.