Läs mer
3-[2-(2-Aminoethylamino)ethylamino]propyl-trimethoxysilane, tech.
Produktkod. 10357901 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10357901 100 mL Glasflaska 100ml
10143491 25 mL Glasflaska 25ml
10686374 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10357901 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 346171000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35141-30-1 | C10H27N3O3Si | 265.43 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35141-30-1
Molekylformel C10H27N3O3Si
Molekylvikt (g/mol) 265.43
MDL-nummer MFCD00069173
InChI-nyckel NHBRUUFBSBSTHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n1-2-aminoethyl-n2-3-trimethoxysilyl propyl ethane-1,2-diamine, 3-trimethoxysilylpropyl diethylenetriamine, 3-2-2-aminoethylamino ethylamino propyl-trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl propyl diethylenetriamine, n1-3-trimethoxysilylpropyl diethylenetriamine, trimethoxysilylpropyldiethylenetriamine, 1,2-ethanediamine, n-2-aminoethyl-n'-3-trimethoxysilyl propyl, diethylenetriamino propyltrimethoxysilane, 3-2-2-aminoethylamino ethylamino propyltrimethoxysilane, n-2-aminoethyl-n'-3-trimethoxysilyl propyl ethylenediamine
PubChem CID 118771
IUPAC-namn N'-[2-(3-trimetoxisilylpropylamino)etyl]etan-1,2-diamin
LEDER CO[Si](CCCNCCNCCN)(OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[2-(2-Aminoethylamino)ethylamino]propyl-trimethoxysilane
Färg Gult
Densitet 1.0310g/mL, 1.031
Kokpunkt 114.0°C to 118.0°C (2.0 mmHg)
Flampunkt 137°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (H3CO)3Si(CH2)3NH(CH2)2NH(CH2)2NH2
Brytningsindex 1.4570 to 1.4610
Kvantitet 100 mL
Löslighetsinformation Solubility in water: immiscible
Formel vikt 265.43
Procent renhet 14 to 18% (amine (as NH2))
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-[2-(2-Aminoethylamino)ethylamino]propyl-trimethoxysilane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.