missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-[2-(2-Chloroethylamino)ethylamino]propyl Dihydrogen Phosphate Dihydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
3-[2-(2-Chloroethylamino)ethylamino]propyl Dihydrogen Phosphate Dihydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[2-(2-chloroethylamino)ethylamino]propyl dihydrogen phosphate dihydrochloride |
| CAS | 158401-51-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-[2-(2-chloroethylamino)ethylamino]propyl dihydrogen phosphate dihydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H18 Cl N2 O4 P . 2 Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1-Propanol, 3-[[2-[(2-chloroethyl)amino]ethyl]amino]-, dihydrogen phosphate (ester), dihydrochloride (9CI), Cyclophosphamide Related Compound D as Dihydrochloride, Cyclophosphamide Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C7H18ClN2O4P.2ClH/c8-2-4-10-6-5-9-3-1-7-14-15(11,12)13;;/h9-10H,1-7H2,(H2,11,12,13);2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.OP(=O)(O)OCCCNCCNCCCl |
| IUPAC-namn | 3-[2-(2-chloroethylamino)ethylamino]propyl dihydrogen phosphate;dihydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?