Läs mer
3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylic Acid Anhydride (Mixture of Diastereomers), TRC
Produktkod. 30136503
Change view
Kvantitet:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136503 5 g
30006310 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30136503 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4342955G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56860-12-9
Molekylformel C16 H18 Cl4 O3
Molekylvikt (g/mol) 400.12
Synonym Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, anhydride (9CI), 3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic anhydride, 3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylic acid anhydride, 2-(2,2-Dichloroethenyl)-3,3-dimethylcyclopropane-1-carboxylic anhydride, Permethrin Imp. H (EP)
IUPAC-namn [3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarbonyl] 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate
LEDER CC1(C)C(C=C(Cl)Cl)C1C(=O)OC(=O)C2C(C=C(Cl)Cl)C2(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2,2-Dichloroethenyl)-3,3-dimethylcyclopropane-1-carboxylic Anhydride
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C16H18Cl4O3/c1-15(2)7(5-9(17)18)11(15)13(21)23-14(22)12-8(6-10(19)20)16(12,3)4/h5-8,11-12H,1-4H3
Formel vikt 398.001