Läs mer
3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarbonyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarbonyl Chloride |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9Cl3O/c1-8(2)4(3-5(9)10)6(8)7(11)12/h3-4,6H,1-2H3 |
| Formel vikt | 225.9719 |