Läs mer
3-[(2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)oxy]propanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[(2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)oxy]propanoic Acid |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O4/c1-13(2)8-9-4-3-5-10(12(9)17-13)16-7-6-11(14)15/h3-5H,6-8H2,1-2H3,(H,14,15) |
| Formel vikt | 236.1049 |