missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(2,3,5-Tri-O-acetyl-Beta-D-ribofuranosyl)-8-azaadenosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(2,3,5-Tri-O-acetyl-Beta-D-ribofuranosyl)-8-azaadenosine |
| CAS | 92516-90-0 |
| Molekylformel | C15H18N6O7 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-(2,3,5-Tri-O-acetyl-β-D-ribofuranosyl)-3H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N6O7/c1-6(22)25-4-9-11(26-7(2)23)12(27-8(3)24)15(28-9)21-14-10(19-20-21)13(16)17-5-18-14/h5,9,11-12,15H,4H2,1-3H3,(H2,16,17,18)/t9-,11-,12-,15-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)n2nnc3c(N)ncnc23 |
| IUPAC-namn | [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetyloxy-5-(7-aminotriazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl)oxolan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 394.34 |
| Formel vikt | 394.1237 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?