Läs mer
3-(2,3-Dichlorobenzamido) Lamotrigine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[5-Amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-3-yl]-2,3-dichlorobenzamide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H9Cl4N5O/c17-9-5-1-3-7(11(9)19)13-14(21)22-16(25-24-13)23-15(26)8-4-2-6-10(18)12(8)20/h1-6H,(H3,21,22,23,25,26) |
| Formel vikt | 426.9561 |
| Procent renhet | >95% |