Läs mer
3-(2,3-Dichlorobenzoyl)-propionic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(2,3-Dichlorobenzoyl)-propionic Acid |
| CAS | 32003-41-1 |
| Molekylformel | C10H8Cl2O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2,3-Dichloro-gamma-oxo-benzenebutanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8Cl2O3/c11-7-3-1-2-6(10(7)12)8(13)4-5-9(14)15/h1-3H,4-5H2,(H,14,15) |
| LEDER | OC(=O)CCC(=O)c1cccc(Cl)c1Cl |
| IUPAC-namn | 4-(2,3-dichlorophenyl)-4-oxobutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 247.07 |
| Formel vikt | 245.985 |