Läs mer
3-(2,3-Dimethoxyphenyl)propionic acid, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15427447
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
Produktkod. 15427447
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H34491.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10538-48-4
Molekylformel C11H14O4
Molekylvikt (g/mol) 210.229
MDL-nummer MFCD00029821
InChI-nyckel QPHAUUNQQLRYCJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 314929
IUPAC-namn 3-(2,3-dimethoxyphenyl)propanoic acid
LEDER COC1=CC=CC(=C1OC)CCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2,3-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Smältpunkt 58°C to 60°C
Kvantitet 10 g
Synonym 3-2,3-dimethoxyphenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 2,3-dimethoxy, 3-2,3-dimethoxyphenyl propionic acid, 2,3-dimethoxy-benzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid,2,3-dimethoxy, acmc-1bqt5, 2.3-dimethoxyhydrozimtsaure, 3-2,3-dimethoxyphenyl propionicacid, 3-2,3-dimethoxyphenyl-propanoic acid, 3-2,3-dimethoxy-phenyl-propionic acid
Formel vikt 210.23
Procent renhet 96%