Läs mer
[3-(2,3-Epoxypropoxy)-propyl]-trimethoxysilane, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15894821
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15894821 100 mL 100ml
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15894821 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8418070100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 2530-83-8
Smältpunkt <-70°C
Densitet 1.07 g/cm3 at 25°C
Kokpunkt 290°C/1013 hPa
Molekylformel (CH2OCH)CH2O(CH2)3Si(OCH3)3
MDL-nummer MFCD00005144
Kvantitet 100 mL
Synonym [3-(2,3-Epoxypropoxy)-propyl]-trimethoxysilane, [3-(2,3-Epoxypropoxy)-propyl]-trimethoxysilane
Molekylvikt (g/mol) 236.34