missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-[2-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, Mikromol™
Beskrivning
3-[2-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[2-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| CAS | 158697-67-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-[2-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C23 H27 F2 N3 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Risperidone Imp. H (EP), 3-[2-[4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, Risperidone Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27F2N3O2/c1-15-18(23(30)28-10-3-2-4-21(28)26-15)9-13-27-11-7-16(8-12-27)22(29)19-6-5-17(24)14-20(19)25/h5-6,14,16H,2-4,7-13H2,1H3 |
| LEDER | CC1=C(CCN2CCC(CC2)C(=O)c3ccc(F)cc3F)C(=O)N4CCCCC4=N1 |
| IUPAC-namn | 3-[2-[4-(2,4-difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?