Läs mer
3-[2-[4-[4-Fluoro-2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]benzolyl]piperidin-1-yl]ethyl-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[2-[4-[4-Fluoro-2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]benzoyl]piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido-[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C35H39F2N5O3/c1-22-27(35(44)42-14-3-2-4-32(42)38-22)13-17-40-15-9-24(10-16-40)34(43)28-7-5-25(36)20-30(28)41-18-11-23(12-19-41)33-29-8-6-26(37)21-31(29)45-39-33/h5-8,20-21,23-24H,2-4,9-19H2,1H3 |
| Formel vikt | 615.3021 |