Läs mer
3-[2-[4-(4-Fluoro-2-hydroxybenzoyl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[2-[4-(4-Fluoro-2-hydroxybenzoyl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| CAS | 152542-00-2 |
| Molekylformel | C23 H28 F N3 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3-[2-[4-(4-Fluoro-2-hydroxybenzoyl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-[2-[4-(4-fluoro-2-hydroxybenzoyl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl- (9CI, ACI), 3-[2-[4-(4-Fluoro-2-hydroxybenzoyl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one (ACI), R 72111 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28FN3O3/c1-15-18(23(30)27-10-3-2-4-21(27)25-15)9-13-26-11-7-16(8-12-26)22(29)19-6-5-17(24)14-20(19)28/h5-6,14,16,28H,2-4,7-13H2,1H3 |
| LEDER | CC1=C(CCN2CCC(CC2)C(=O)c3ccc(F)cc3O)C(=O)N4CCCCC4=N1 |
| IUPAC-namn | 3-[2-[4-(4-fluoro-2-hydroxybenzoyl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 413.49 |
| Formel vikt | 413.2115 |