Läs mer
3-[2-[4-(6-Fluoro-2-benzoxazolyl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, Mikromol™
Produktkod. 30049315
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049315 25 mg
18040380 100 mg
30459608 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30049315 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0491.320025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-[2-[4-(6-Fluoro-2-benzoxazolyl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[2-[4-(6-Fluoro-2-benzoxazolyl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
CAS 1005191-81-0
Analyt- eller komponentnamn 3-[2-[4-(6-Fluoro-2-benzoxazolyl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C23 H27 F N4 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-[2-[4-(6-fluoro-2-benzoxazolyl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-, 3-[2-[4-(6-Fluoro-2-benzoxazolyl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
InChI formel InChI=1S/C23H27FN4O2/c1-15-18(23(29)28-10-3-2-4-21(28)25-15)9-13-27-11-7-16(8-12-27)22-26-19-6-5-17(24)14-20(19)30-22/h5-6,14,16H,2-4,7-13H2,1H3
LEDER CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3oc4cc(F)ccc4n3)C(=O)N5CCCCC5=N1
IUPAC-namn 3-[2-[4-(6-fluoro-1,3-benzoxazol-2-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Molekylvikt (g/mol) 410.48
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 410.2118 g/mol