Läs mer
3-(2,4-Dichlorophenyl)propanoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10243142
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10243142 1 g 1g
10712937 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10243142 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW04678DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 55144-92-8
Molekylformel C9H8Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 219.061
MDL-nummer MFCD00275605
InChI-nyckel HLNPVFSCAMKIOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2740915
IUPAC-namn 3-(2,4-dichlorophenyl)propanoic acid
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2, 4-Dichlorophenyl)propanoic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Linjär formel Cl2C6H3CH2CH2CO2H
Kvantitet 1 g
Synonym 3-2,4-dichlorophenyl propanoic acid, 3-2,4-dichlorophenyl propionic acid, 2,4-dichlorohydrocinnamic acid, 2,4-dichloro-benzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid, 2,4-dichloro, 3-2,4-dichloro-phenyl-propionic acid, maybridge4_004135, acmc-1b21h, ksc603c0n, benzenepropanoic acid,2,4-dichloro
Formel vikt 219.07
Procent renhet 97%