Läs mer
3-[2-[4-[(E)-(2,4-difluorfenyl)(hydroxyimino)metyl]piperidin-1-yl]etyl]-2-metyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, Mikromol™
Beskrivning
3-[2-[4-[(E)-(2,4-difluorfenyl)(hydroxyimino)metyl]piperidin-1-yl]etyl]-2-metyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[2-[4-[(E)-(2,4-Difluorophenyl)(hydroxyimino)methyl]piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| CAS | 691007-09-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-[2-[4-[(E)-(2,4-Difluorophenyl)(hydroxyimino)methyl]piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Frakt skick | Ispåse (-20 °C) |
| Molekylformel | C23 H28 F2 N4 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 3-[2-[4-[(E)-(2,4-Difluorophenyl)(hydroxyimino)methyl]piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, Risperidone Imp. A (EP), Risperidone Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28F2N4O2/c1-15-18(23(30)29-10-3-2-4-21(29)26-15)9-13-28-11-7-16(8-12-28)22(27-31)19-6-5-17(24)14-20(19)25/h5-6,14,16,31H,2-4,7-13H2,1H3/b27-22+ |
| LEDER | CC1=C(CCN2CCC(CC2)\C(=N/O)\c3ccc(F)cc3F)C(=O)N4CCCCC4=N1 |
| IUPAC-namn | 3-[2-[4-[(E)-C-(2,4-difluorfenyl)-N-hydroxykarbonimidoyl]piperidin-1-yl]etyl]-2-metyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Visa mer |