Läs mer
3-[2-[4-[(EZ)-[4-Fluoro-2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]phenyl](hydroxyimino)methyl]piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, Mikromol
Beskrivning
3-[2-[4-[(EZ)-[4-Fluoro-2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]phenyl](hydroxyimino)methyl]piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Risperidone EP Impurity J |
| CAS | 1346606-24-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Risperidone EP Impurity J |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C35 H40 F2 N6 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 3-[2-[4-[(Z)-(4-Fluoro-2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl)phenyl](hydroxyimino)methyl]piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, (Risperidone Impurity, Mixture of E/Z isomers) |
| InChI formel | InChI=1S/C35H40F2N6O3/c1-22-27(35(44)43-14-3-2-4-32(43)38-22)13-17-41-15-9-23(10-16-41)33(39-45)28-7-5-25(36)20-30(28)42-18-11-24(12-19-42)34-29-8-6-26(37)21-31(29)46-40-34/h5-8,20-21,23-24,45H,2-4,9-19H2,1H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC1=C(CCN2CCC(CC2)C(=NO)c3ccc(F)cc3N4CCC(CC4)c5noc6cc(F)ccc56)C(=O)N7CCCCC7=N1 |
| Visa mer |