Läs mer
3-(2,5-dimetoxifenyl)propionsyra, 96 %
Produktkod. 15416397
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15416397 1 g 1g
15426397 5 g 5g
15436397 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15416397 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33566.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10538-49-5 | C11H14O4 | 210,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10538-49-5
Molekylformel C11H14O4
Molekylvikt (g/mol) 210.23
MDL-nummer MFCD00060325
InChI-nyckel JENQUCZZZGYHRW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66343
IUPAC-namn 3-(2,5-dimetoxifenyl)propansyra
LEDER COC1=CC=C(OC)C(CCC(O)=O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Smältpunkt 61°C to 66°C
Kvantitet 1 g
Synonym 3-2,5-dimethoxyphenyl propanoic acid, 3-2,5-dimethoxyphenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 2,5-dimethoxy, 2,5-dimethoxyhydrocinnamic acid, 2,5-dimethoxybenzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid,2,5-dimethoxy, maybridge1_000808, acmc-1bo6n, ksc503q0f, 2,5-dimethoxy-benzenepropanoic acid
Formel vikt 210.23
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.