missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)-2-thiophenecarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)-2-thiophenecarboxylic Acid |
| CAS | 477888-48-5 |
| Molekylformel | C11H11NO2S |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO2S/c1-7-3-4-8(2)12(7)9-5-6-15-10(9)11(13)14/h3-6H,1-2H3,(H,13,14) |
| LEDER | Cc1ccc(C)n1c2ccsc2C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-(2,5-dimethylpyrrol-1-yl)thiophene-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 221.27 |
| Formel vikt | 221.051 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?