Läs mer
3-(2,5-Dimethylphenoxy)propyl Chloride (3-(2,5-Xylyloxy)propyl Chloride), Mikromol™
Beskrivning
3-(2,5-Dimethylphenoxy)propyl Chloride (3-(2,5-Xylyloxy)propyl Chloride)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(2,5-Dimethylphenoxy)propyl Chloride (3-(2,5-Xylyloxy)propyl Chloride) |
| CAS | 31264-51-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-(2,5-Dimethylphenoxy)propyl Chloride (3-(2,5-Xylyloxy)propyl Chloride) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H15 Cl O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 3-(2,5-Dimethylphenoxy)propyl Chloride, 3-(2,5-Xylyloxy)propyl Chloride, Benzene, 2-(3-chloropropoxy)-1,4-dimethyl- (9CI), Ether, 3-chloropropyl 2,5-xylyl (8CI), 1-Chloro-3-(2,5-dimethylphenoxy)propane |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15ClO/c1-9-4-5-10(2)11(8-9)13-7-3-6-12/h4-5,8H,3,6-7H2,1-2H3 |
| LEDER | Cc1ccc(C)c(OCCCCl)c1 |
| IUPAC-namn | 2-(3-chloropropoxy)-1,4-dimethylbenzene |
| Visa mer |