Läs mer
3-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)benzoic Acid |
| CAS | 17057-07-7 |
| Molekylformel | C11H7NO4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-(2,5-Dioxo-2,5-Dihydro-1H-Pyrrol-1-Yl)-Benzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7NO4/c13-9-4-5-10(14)12(9)8-3-1-2-7(6-8)11(15)16/h1-6H,(H,15,16) |
| LEDER | OC(=O)c1cccc(c1)N2C(=O)C=CC2=O |
| IUPAC-namn | 3-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.17 |
| Formel vikt | 217.0375 |