Läs mer
3-(2,6-Dichloro-5-fluoropyridin-3-yl)-3-oxopropanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(2,6-Dichloro-5-fluoropyridin-3-yl)-3-oxopropanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 96568-04-6 |
| Molekylformel | C10H8Cl2FNO3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Ethyl 3-(2,6-Dichloro-5-fluoropyridin-3-yl)-3-oxopropionate, Ethyl 2,6-Dichloro-5-fluoro-beta-oxo-3-pyridinepropanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8Cl2FNO3/c1-2-17-8(16)4-7(15)5-3-6(13)10(12)14-9(5)11/h3H,2,4H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CC(=O)c1cc(F)c(Cl)nc1Cl |
| IUPAC-namn | ethyl 3-(2,6-dichloro-5-fluoropyridin-3-yl)-3-oxopropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 280.08 |
| Formel vikt | 278.9865 |