Läs mer
3-((2,6-dichlorobenzyl)amino)-6,7-dimethoxyindeno[1,2-c]pyrazol-4(1H)-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | 3-((2,6-dichlorobenzyl)amino)-6,7-dimethoxyindeno[1,2-c]pyrazol-4(1H)-one |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H15Cl2N3O3/c1-26-14-6-9-10(7-15(14)27-2)18(25)16-17(9)23-24-19(16)22-8-11-12(20)4-3-5-13(11)21/h3-7H,8H2,1-2H3,(H2,22,23,24) |