Läs mer
3-(2,6-diklorfenyl)-5-metyl-1,2-oxazol-4-karboxylsyra, Mikromol™
Produktkod. 17923276
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17923276 25 mg
1 options
Produktkod. 17923276 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0229.040025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
3-(2,6-diklorfenyl)-5-metyl-1,2-oxazol-4-karboxylsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid
CAS 3919-76-4
Analyt- eller komponentnamn 3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C11 H7 Cl2 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C11H7Cl2NO3/c1-5-8(11(15)16)10(14-17-5)9-6(12)3-2-4-7(9)13/h2-4H,1H3,(H,15,16)
LEDER Cc1onc(c1C(=O)O)c2c(Cl)cccc2Cl
IUPAC-namn 3-(2,6-diklorfenyl)-5-metyl-1,2-oxazole-4-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 272.08
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 270,9803 g/mol