Läs mer
3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolylcarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolylcarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 24248-21-3 |
| Molekylformel | C13H11Cl2NO3 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11Cl2NO3/c1-3-18-13(17)10-7(2)19-16-12(10)11-8(14)5-4-6-9(11)15/h4-6H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1c(C)onc1c2c(Cl)cccc2Cl |
| IUPAC-namn | ethyl 3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.14 |
| Formel vikt | 299.0116 |