Läs mer
3-(2,6-diklorfenyl)-5-metyl-4-isoxazolylkarboxylsyra, TRC
Produktkod. 30379354
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30379354 500 mg
1 options
Produktkod. 30379354 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD435975500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid
CAS 3919-76-4
Molekylformel C11 H7 Cl2 N O3
Kvantitet 500 mg
Synonym 3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid, 3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C11H7Cl2NO3/c1-5-8(11(15)16)10(14-17-5)9-6(12)3-2-4-7(9)13/h2-4H,1H3,(H,15,16)
LEDER Cc1onc(c1C(=O)O)c2c(Cl)cccc2Cl
IUPAC-namn 3-(2,6-diklorfenyl)-5-metyl-1,2-oxazole-4-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 272.08
Formel vikt 270.9803