Läs mer
3-(2,6-diklorfenyl)-5-metylisoxazol-4-karbonylklorid, Thermo Scientific™
Produktkod. 11396915
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11396915 25 g 25g
10693603 1 g 1g
10435522 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11396915 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB00576EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 4462-55-9
Molekylformel C11H6Cl3NO2
Molekylvikt (g/mol) 290.524
InChI-nyckel IZQGELJKDARDMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride, dcimc chloride, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl chloride, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazole-4-carbonylchloride, 4-isoxazolecarbonyl chloride, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid chloride, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl isoxazole-4-carbonyl chloride, pubchem8683, dsstox_cid_31536, dsstox_rid_97421
PubChem CID 78212
IUPAC-namn 3-(2,6-diklorfenyl)-5-metyl-1,2-oxazol-4-karbonylklorid
LEDER CC1=C(C(=NO1)C2=C(C=CC=C2Cl)Cl)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2, 6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 290.53
Procent renhet 97%