Läs mer
3-(2,6-diklorfenyl)-5-metylisoxazol-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10186762
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10186762 50 g 50g
10551463 10 g 10g
10178314 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10186762 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB00572EE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 3919-76-4
Molekylformel C11H7Cl2NO3
Molekylvikt (g/mol) 272.08
MDL-nummer MFCD00051658
InChI-nyckel WQXUUMUOERZZAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-3-2',6'-dichlorophenyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, pubchem8684, dicloxacillin impurity d, acmc-1cmb3, pyridinium hydroxy propyl sulphobetaine; pps-oh, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazol-4-carboxylic acid
PubChem CID 77521
IUPAC-namn 3-(2,6-diklorfenyl)-5-metyl-1,2-oxazol-4-karboxylsyra
LEDER CC1=C(C(O)=O)C(=NO1)C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2, 6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 50 g
Formel vikt 272.09
Procent renhet 97%