Läs mer
3-(2,6-diklorfenyl)propionsyra, 96 %
Produktkod. 15476007
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15476007 1 g 1g
15486007 5 g 5g
15496007 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15476007 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33210.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 51656-68-9 | C9H8Cl2O2 | 219,061 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51656-68-9
Molekylformel C9H8Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 219.061
MDL-nummer MFCD01310807
InChI-nyckel IDEOVPXKPDUXTP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2758192
IUPAC-namn 3-(2,6-diklorfenyl)propansyra
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CCC(=O)O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2,6-Dichlorophenyl)propionic acid
Smältpunkt 97 °C till 99 °C
Kvantitet 1 g
Synonym 3-2,6-dichlorophenyl propanoic acid, 3-2,6-dichlorophenyl propionic acid, 3-2,6-dichlorophenyl propanoicacid, benzenepropanoic acid,2,6-dichloro, benzenepropanoic acid, 2,6-dichloro, 3-2,6-bis chloranyl phenyl propanoic acid
Formel vikt 219.07
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.