Läs mer
3-(2-Amino-2-oxoethyl)-5-methylhexanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(2-Amino-2-oxoethyl)-5-methylhexanoic Acid |
| CAS | 181289-15-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C9 H17 N O3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 3-(Carbamoylmethyl)-5-methylhexanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO3/c1-6(2)3-7(4-8(10)11)5-9(12)13/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H2,10,11)(H,12,13) |
| LEDER | CC(C)CC(CC(=O)N)CC(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-(2-amino-2-oxo-ethyl)-5-methyl-hexanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.24 |
| Visa mer |