Läs mer
3-(2-Aminoethoxy)propionic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(2-Aminoethoxy)propionic Acid |
| CAS | 144942-89-2 |
| Molekylformel | C5H11NO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO3/c6-2-4-9-3-1-5(7)8/h1-4,6H2,(H,7,8) |
| LEDER | NCCOCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-(2-aminoethoxy)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 133.15 |
| Formel vikt | 133.0739 |