Läs mer
3-(2-aminoetyl)-5-bromoindol, 97 %
Produktkod. 15470459
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15470459 250 mg 250mg
15450459 1 g 1g
15460459 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15470459 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63653.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3610-42-2 | C10H11BrN2 | 239,116 g/mol
N-Boc-O-bensyl-D-tyrosin används som en mellanprodukt för farmaceutisk och kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Boc-O-bensyl-D-tyrosin används som mellanprodukt för farmaceutisk och kemisk forskning.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3610-42-2
Molekylformel C10H11BrN2
Molekylvikt (g/mol) 239.116
MDL-nummer MFCD00130169
InChI-nyckel CGHUQJRRADEHTQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77158
IUPAC-namn 2-(5-brom-lH-indol-3-yl)etanamin
LEDER C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CN2)CCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-Aminoethyl)-5-bromoindole
Kvantitet 250 mg
Synonym 5-bromotryptamine, 2-5-bromo-1h-indol-3-yl ethanamine, 5-bromo-1h-indole-3-ethylamine, 1h-indole-3-ethanamine,5-bromo, 2-5-bromo-1h-indol-3-yl ethan-1-amine, 1h-indole-3-ethanamine, 5-bromo, 2-5-bromo-1h-indol-3-yl-ethylamine, 5-bromo-tryptamine, 5-br-t, 3-2-aminoethyl-5-bromoindole
Formel vikt 239.11
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.