Läs mer
3-[(2-Aminoethyl)dithio]propionic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[(2-Aminoethyl)dithio]propionic Acid |
| CAS | 15579-00-7 |
| Molekylformel | C5 H11 N O2 S2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2S2/c6-2-4-10-9-3-1-5(7)8/h1-4,6H2,(H,7,8) |
| LEDER | NCCSSCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-(2-aminoethyldisulfanyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.28 |
| Formel vikt | 181.0231 |