Läs mer
3-(2-Aminoethyl)indolin-2-one Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(2-Aminoethyl)indolin-2-one Hydrochloride |
| CAS | 4993-84-4 |
| Molekylformel | C10H12N2O . HCl |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-Hydroxytryptamine Hydrochloride, Oxytryptamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O.ClH/c11-6-5-8-7-3-1-2-4-9(7)12-10(8)13;/h1-4,8H,5-6,11H2,(H,12,13);1H |
| LEDER | Cl.NCCC1C(=O)Nc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 3-(2-aminoethyl)-1,3-dihydroindol-2-one;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.67 |
| Formel vikt | 212.0716 |