missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(2-Aminoethyl)-N-methyl-1H-indole-5-methanesulfonamide (Didesmethyl Sumatriptan), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3-(2-Aminoethyl)-1H-indol-5-yl)-N-methylmethanesulfonamide |
| CAS | 88919-22-6 |
| Molekylformel | C12 H17 N3 O2 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | [3-(2-Aminoethyl)-1H-indol-5-yl]-N-methylmethanesulfonamide, Sumatriptan Succinate Imp. E (EP), Sumatriptan amino |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17N3O2S/c1-14-18(16,17)8-9-2-3-12-11(6-9)10(4-5-13)7-15-12/h2-3,6-7,14-15H,4-5,8,13H2,1H3 |
| LEDER | CNS(=O)(=O)Cc1ccc2[nH]cc(CCN)c2c1 |
| IUPAC-namn | 1-[3-(2-aminoethyl)-1H-indol-5-yl]-N-methylmethanesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.35 |
| Formel vikt | 267.1041 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?