Läs mer
3-(2-aminoetyl)pyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11302987
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11302987
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L16311.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 20173-24-4 | C7H11N2 | 123.18 g/mol
3-(2-aminoetyl)pyridin har använts vid syntes av urea.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3-(2-aminoetyl)pyridin har använts vid
syntes av urea.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, luft, koldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20173-24-4
Molekylformel C7H11N2
Molekylvikt (g/mol) 123.18
MDL-nummer MFCD00191604
InChI-nyckel NAHHNSMHYCLMON-UHFFFAOYSA-O
Synonym 3-2-aminoethyl pyridine, 2-pyridin-3-yl ethanamine, 3-aminoethylpyridine, 3-pyridineethanamine, 2-pyridin-3-yl ethan-1-amine, 2-3-pyridyl ethylamine, 3-pyridineethaneamine, 3-pyridine ethanamine, 2-pyridin-3-yl-ethylamine, 2-3-pyridinyl ethanamine
PubChem CID 854051
LEDER [NH3+]CCC1=CC=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-Aminoethyl)pyridine
Kokpunkt 119°C to 120°C (19 mmHg)
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.5518
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 111288
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC-namn 2-pyridin-3-yletanamin
Formel vikt 122.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.