Läs mer
3-(2-aminoetyl)pyridin, 98 %
Produktkod. 11392977
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11392977 1 g 1g
11302987 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392977 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16311.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
CAS: 20173-24-4 | C7H11N2 | 123,18 g/mol
3-(2-aminoetyl)pyridin har använts vid syntes av urea.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3-(2-aminoetyl)pyridin har använts vid
syntes av urea.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, luft, koldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20173-24-4
Molekylformel C7H11N2
Molekylvikt (g/mol) 123.18
MDL-nummer MFCD00191604
InChI-nyckel NAHHNSMHYCLMON-UHFFFAOYSA-O
Synonym 3-2-aminoethyl pyridine, 2-pyridin-3-yl ethanamine, 3-aminoethylpyridine, 3-pyridineethanamine, 2-pyridin-3-yl ethan-1-amine, 2-3-pyridyl ethylamine, 3-pyridineethaneamine, 3-pyridine ethanamine, 2-pyridin-3-yl-ethylamine, 2-3-pyridinyl ethanamine
PubChem CID 854051
LEDER [NH3+]CCC1=CC=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-Aminoethyl)pyridine
Kokpunkt 119 °C till 120 °C (19 mmHg)
Odör Aminliknande
Brytningsindex 1.5518
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 111288
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
IUPAC-namn 2-(pyridin-3-yl)etan-1-aminium
Formel vikt 122.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.