Läs mer
3-(2-aminoetylamino)propylmetoxysilan, 97 %
Produktkod. 11436396
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11436396 500 g 500g
11416396 25 g 25g
11426396 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11436396 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23159.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3069-29-2 | C8H22N2O2Si | 206,36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3069-29-2
Molekylformel C8H22N2O2Si
Molekylvikt (g/mol) 206.36
MDL-nummer MFCD00054776
InChI-nyckel MQWFLKHKWJMCEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-aminoethyl-3-aminopropylmethyldimethoxysilane, 3-2-aminoethylamino propyl-dimethoxymethylsilane, 3-2-aminoethylamino propyldimethoxymethylsilane, 3-2-aminoethylamino propylmethyldimethoxysilane, n-3-dimethoxymethylsilyl propyl ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-3-dimethoxymethylsilyl propyl, n-3-dimethoxy methyl silyl propyl ethane-1,2-diamine, n-2-aminoethyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 1,2-ethanediamine, n1-3-dimethoxymethylsilyl propyl
PubChem CID 76482
IUPAC-namn N'-[3-[dimetoxi(metyl)silyl]propyl]etan-1,2-diamin
LEDER CO[Si](C)(CCCNCCN)OC
Specifikationer
Kokpunkt 265 °C
Kemiskt namn eller material 3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane
Kvantitet 500 g
Flampunkt 90 °C (194 °F)
Odör Aminliknande
Brytningsindex 1.449
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Densitet 0.968
UN-nummer UN2735
Beilstein 2074259
Formel vikt 206.36
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.