Läs mer
3-(2-aminoetylamino)propyltrimetoxysilan, 96 %
Produktkod. 11378925
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11378925 500 g 500g
11358925 25 g 25g
11368925 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11378925 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14043.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 1760-24-3 | C8H22N2O3Si | 222,36 g/mol
3-(2-aminoetylamino)propyltrimetoxisilan fungerar som ett silankopplingsmedel. Det är användbart för kemisk forskning. Det används också som en lim- och tätningskemikalie. Vidare används den som färgtillsats och beläggningstillsats. Utöver detta spelar den en viktig roll i produktionen av petroleum.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-(2-Aminoetylamino)propyltrimetoxisilan fungerar som ett silankopplingsmedel. Det är användbart för kemisk forskning. Det används också som en lim- och tätningskemikalie. Vidare används den som färgtillsats och beläggningstillsats. Utöver detta spelar den en viktig roll i produktionen av petroleum.
Löslighet Blandbar med toluen
.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel och vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1760-24-3
Molekylformel C8H22N2O3Si
Molekylvikt (g/mol) 222.36
MDL-nummer MFCD00008173
InChI-nyckel PHQOGHDTIVQXHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-trimethoxysilyl propyl ethylenediamine, n-2-aminoethyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-2-aminoethylamino propyltrimethoxysilane, en-aptas, silicone a-1120, prosil 3128, aas-m, n1-3-trimethoxysilyl propyl ethane-1,2-diamine, unii-28zcs5ga8g, 3-2-aminoethyl aminopropyl trimethoxysilane
PubChem CID 15659
IUPAC-namn N'-(3-trimetoxisilylpropyl)etan-1,2-diamin
LEDER CO[Si](CCCNCCN)(OC)OC
Specifications
Kokpunkt 261 °C till 263 °C
Kemiskt namn eller material 3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilane
Kvantitet 500 g
Flampunkt 136 °C (276 °F)
Odör Ammoniakliknande
Brytningsindex 1.4435
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Densitet 1.01
UN-nummer UN2735
Beilstein 636230
Löslighetsinformation Blandbar med toluen.
Formel vikt 222.36
Procent renhet 96%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.