Läs mer
3-(2-aminoetylamino)propyltrimetoxysilan, teknik. 90%
Produktkod. 11488816
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11488816 250 g 250g
11478816 50 g 50g
11468816 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11488816 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16981.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 1760-24-3 | C8H22N2O3Si | 222,36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1760-24-3
Molekylformel C8H22N2O3Si
Molekylvikt (g/mol) 222.36
MDL-nummer MFCD00008173
InChI-nyckel PHQOGHDTIVQXHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-trimethoxysilyl propyl ethylenediamine, n-2-aminoethyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-2-aminoethylamino propyltrimethoxysilane, en-aptas, silicone a-1120, prosil 3128, aas-m, n1-3-trimethoxysilyl propyl ethane-1,2-diamine, unii-28zcs5ga8g, 3-2-aminoethyl aminopropyl trimethoxysilane
PubChem CID 15659
IUPAC-namn N'-(3-trimetoxisilylpropyl)etan-1,2-diamin
LEDER CO[Si](CCCNCCN)(OC)OC
Specifikationer
Kokpunkt 261 °C till 263 °C
Kemiskt namn eller material 3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilane
Kvantitet 250 g
Flampunkt 136 °C (276 °F)
Brytningsindex 1.442
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Densitet 1.01
UN-nummer UN2735
Beilstein 636230
Formel vikt 222.36
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.