Läs mer
3-[[[2-[(Aminoiminometyl)amino]-4-tiazyl]metyl]tio]propanamid, TRC
Produktkod. 30312017
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30312017 25 mg
1 options
Produktkod. 30312017 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA61152525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[((2-[(Diaminomethylene)-amino]thiazol-4-yl)methyl)sulfanyl]-propanamide
CAS 76824-16-3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C8 H13 N5 O S2
Kvantitet 25 mg
Synonym Propanamide, 3-[[[2-[(aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]- (9CI), 3-[[[2-[(Diaminomethylene)-amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]-propanamide, Famotidine Imp. D (EP)
InChI formel InChI=1S/C8H13N5OS2/c9-6(14)1-2-15-3-5-4-16-8(12-5)13-7(10)11/h4H,1-3H2,(H2,9,14)(H4,10,11,12,13)
LEDER NC(=Nc1nc(CSCCC(=O)N)cs1)N
IUPAC-namn 3-[[2-(diaminometylideneamino)-1,3-tiazol-4-yl] metylsulfanyl] propanamid
Molekylvikt (g/mol) 259.35
Formel vikt 259.0562