Learn More
3-[2-(Boc-amino)ethyl]azetidine, 95%
Artikelnummer. 15420689
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
15420689 250 mg 250mg
15410689 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15420689 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63797.MD
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 162696-31-3 | C10H20N2O2 | 200.282 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 162696-31-3
Molekylformel C10H20N2O2
Molekylvikt (g/mol) 200.282
MDL-nummer MFCD09878605
InChI-nyckel CSPJUZSNJFANNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-boc-aminoethylazetidine, 3-n-boc-aminoethyl azetidine, tert-butyl 2-azetidin-3-yl ethylcarbamate, tert-butyl 2-azetidin-3-yl ethyl carbamate, tert-butyl n-2-azetidin-3-yl ethyl carbamate, 3-2-n-boc-aminoethyl azetidine, tert-butyl 2-3-azetidinyl ethylcarbamate, 2-azetin-3-yl-1-n-boc ethylamine, tert-butyl 2-azetidin-3-yl ethylcarbamate hydrochloride, carbamic acid, n-2-3-azetidinyl ethyl-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 37818431
IUPAC-namn tert-butyl N-[2-(azetidin-3-yl)etyl]karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCCC1CNC1
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 3-[2-(Boc-amino)ethyl]azetidine
Smältpunkt 84°C to 86°C
Färg Brun till Vit
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 200.28
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.