Läs mer
3-(2-brom-5-metoxifenyl)-3-oxopropannitril, Thermo Scientific™
Produktkod. 10717115
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10717115 25 g 25g
10565943 1 g 1g
10575943 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10717115 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CD05258EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 175136-65-9
Molekylformel C10H8BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 254.083
InChI-nyckel NVZISNDFOXXQSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-bromo-5-methoxyphenyl-3-oxopropanenitrile, maybridge1_002847, 3-2-bromo-5-methoxy-phenyl-3-oxo-propanenitrile
PubChem CID 2804251
IUPAC-namn 3-(2-brom-5-metoxifenyl)-3-oxopropannitril
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)Br)C(=O)CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-Bromo-5-methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 254.08
Procent renhet 97%